1.04138
Malachite green oxalate (C.I. 42000)
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Livello qualitativo
Composizione
Dye, ≥90% spectrophotometric assay
pH
2.4 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Punto di fusione
159 °C
Solubilità
110 g/L
Densità bulk
400‑500 kg/m3
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/2C23H25N2.3C2H2O4/c2*1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4;3*3-1(4)2(5)6/h2*5-17H,1-4H3;3*(H,3,4)(H,5,6)/q2*+1;;;/p-2
CNYGFPPAGUCRIC-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Identity
- oxalate:
passes test
- UV/VIS-Spectrum: passes test
Absorption maximum λ max (water): 616 - 620 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.003 g/l; water): 1730 - 1960
TLC-Test: passes test
Loss on drying (50 °C / <1 hPa): ≤ 7%
Suitability for microscopy: passes test
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3