Key Documents
1.03252
Millipore
2,2-Bis(hydroxyethyl)-(iminotris)- (hydroxymethyl)-methane
BIS-TRIS
Sinonimo/i:
2,2-Bis(hydroxyethyl)-(iminotris)- (hydroxymethyl)-methane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H19NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.24
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
230-237-7
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
pH
9.4-9.8 (20 °C, 20 g/L in H2O)
Solubilità
soluble 579.9 g/L
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Absorbance A (280 nm; 10 %; 1 cm; water): ≤ 0.1
pH-value (2 %; water): 9.4 - 9.8
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Sulphate (SO₄): ≤ 0.01 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Sulfated ash: ≤ 0.05 %
Loss on drying (60 °C; vacuum): ≤ 1.0 %
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2