1.02914
Nitromethane-D3
deuteration degree min. 99% for NMR spectroscopy MagniSolv™
Sinonimo/i:
Nitromethane-D3, Trideuteronitromethane
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
36 hPa ( 20 °C)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
415 °C
Potenza
940 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
7.1-63 % (v/v)
tecniche
NMR: suitable
Impurezze
≤0.03% Water (H<SUB>2</SUB>O) (NMR)
Punto di fusione
-26 °C
Temp. transizione
flash point 44 °C
Solubilità
117 g/L
Densità
1.19 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/CH3NO2/c1-2(3)4/h1H3/i1D3
LYGJENNIWJXYER-FIBGUPNXSA-N
Descrizione generale
Risultati analitici
Water (NMR, H₂O): ≤ 0.03 %
Performance test (NMR-spectrum): passes test