1.02769
Copper(II) oxide
Technipur®
Sinonimo/i:
Copper monoxide, Copper oxide, Cupric oxide
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
pH
7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
Punto di fusione
1326 °C (decomposition)
Stringa SMILE
[Cu]=O
InChI
1S/Cu.O
QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- A dielectric material applicable in the microelectronic industry.
- A hydrogen sulfide gas sensing material in biogas plants and natural gas facilities.
- An induced-multiferroic material having a high TC temperature applicable in the manufacturing of superconductors.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3