Key Documents
1.02273
Supelco
Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
for analysis EMSURE® ACS
Sinonimo/i:
Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate, Cerium(IV) ammonium sulfate
About This Item
Formula condensata:
(NH4)4Ce(SO4)4 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
632.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-567-4
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.0% ((NH4)4Ce(SO4)4·2H2O basis, potentiometry)
Forma fisica
solid
Impurezze
≤0.005% Substances insoluble in diluted sulfuric acid
pH
1.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Densità bulk
800 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/Ce.H3N.H2O4S.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;1H3;(H2,1,2,3,4);1H2
AAXMWILTYFSCCH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (potentiometric, (NH4)₄Ce(SO₄)₄· 2 H₂O): ≥ 99.0 %
Substances insoluble in diluted sulfuric acid: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3