Documenti fondamentali
1.01774
Supelco
Etere di petrolio
for analysis EMSURE®
Sinonimo/i:
Petroleum ether, Petroleum spirit, Petroleum ether
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
NACRES:
NB.21
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
200 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMSURE®
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
240 °C
Limite di esplosione
1.0-7.4 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
Impurezze
≤0.000002% B (Boron)
≤0.000002% Co (Cobalt)
≤0.000002% Cr (Chromium)
≤0.000005% Cd (Cadmium)
≤0.00001% Ba (Barium)
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.00005% Ca (Calcium)
≤0.0003 meq/g Acidity
≤0.005% Aromatics (as benzene)
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
≤0.01% Water
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
P. ebollizione
60-80 °C/1013 hPa
Indice di iodio
≤0.3
Temp. transizione
flash point -26 °C
Densità
0.68 g/cm3 at 20 °C
Cationi in tracce
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Linkage
Discover EMSURE - to be more than sure!
Altre note
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-14.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-26 °C