Documenti fondamentali
1.01722
Supelco
Barium fluoride
99.99 Suprapur®
Sinonimo/i:
Barium fluoride, Barium difluoride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
BaF2
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
232-108-0
Saggio:
99.99%
Grado:
for inorganic trace analysis
Stato:
solid
Solubilità:
1.2 g/L
Grado
for inorganic trace analysis
Livello qualitativo
Saggio
99.99%
Stato
solid
Potenza
250 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
2260 °C/1013 hPa
Punto di fusione
1353 °C
Solubilità
1.2 g/L
Densità
4.89 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/Ba.2FH/h;2*1H/q+2;;/p-2
OYLGJCQECKOTOL-UHFFFAOYSA-L
Risultati analitici
Purity (metallic): ≥ 99.99 %
Ca (Calcium): ≤ 50 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.5 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.5 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.5 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.5 ppm
K (Potassium): ≤ 20 ppm
Li (Lithium): ≤ 5 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 5 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0.5 ppm
Na (Sodium): ≤ 50 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.5 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.5 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.5 ppm
Note legali
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1