1.01350
Leishman′s eosine methylene blue
for microscopy
About This Item
Livello qualitativo
Stato
solid
IVD
for in vitro diagnostic use
pH
5-6 (0.01% in methanol: water (1:1))
Densità bulk
700 kg/m3
εmax
650-850 at 522-525 nm in methanol at 0.0005%
800-1100 at 623-627 nm in methanol at 0.0005%
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Risultati analitici
pH-value (0,01 %; methanol 50 %): 5 - 6
Absorption maximum λ 1 (Methanol): 623 - 627 nm
Absorption maximum λ 2 (Methanol): 522 - 525 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm
- λ1max; 0.0005 %; methanol; calculated on dried substance:
800 - 1100
- λ2max; 0.0005 %; methanol; calculated on dried substance: 650 - 850
TLC-Test: passes test
Loss on drying (105 °C): ≤ 8 %
Suitability for microscopy: passes test
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3