Documenti fondamentali
1.01143
Supelco
Ammonium chloride
99.995 Suprapur®
Sinonimo/i:
Ammonium chloride, Sal ammoniac
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
H4ClN
Numero CAS:
Peso molecolare:
53.49
Codice UNSPSC:
12352301
Numero indice EU:
235-186-4
NACRES:
NB.21
Grado
for inorganic trace analysis
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1.3 hPa ( 30 °C)
Saggio
99.995%
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
>400 °C
Potenza
1410 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.7 (25 °C, 200 g/L in H2O, External MSDS)
Punto di fusione
338 °C (sublimed; External MSDS)
Densità
1.53 g/cm3 at 25 °C
Densità bulk
600‑900 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
  • Environmental Testing Reagent: Highlighting its role in environmental sciences, ammonium chloride is used as a buffer in the analysis of soil and water samples, helping in the accurate measurement of contaminants and assessment of environmental health (Sharma et al., 2024).
  • High Purity Ammonium Chloride for Chemical Synthesis: The high purity grade of ammonium chloride is essential for conducting various chemical syntheses, providing consistency and reliability in reactions essential for research and industrial applications (Zhu et al., 2024).
Risultati analitici
Purity (metallic): ≥ 99.995 %
Al (Aluminium): ≤ 0.050 ppm
Ba (Barium): ≤ 5.0 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0.50 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.010 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.010 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.010 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.10 ppm
K (Potassium): ≤ 5.00 ppm
Li (Lithium): ≤ 0.10 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.050 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0.010 ppm
Na (Sodium): ≤ 1.0 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.010 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.010 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0.50 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.010 ppm
Zn (Zinc): ≤ 0.010 ppm
Note legali
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Ammonio cloruro United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1029953
Ammonio cloruro
Potassium nitrate 99.995 Suprapur®
Supelco
1.05065
Potassium nitrate
Sodio cloruro 99.99 Suprapur®
Supelco
1.06406
Sodio cloruro