Documenti fondamentali
1.01010
Supelco
Alizarin-3-methylamine-N,N-diacetic acid dihydrate
for the spectrophotometric determination of fluoride
Sinonimo/i:
Alizarin-3-methylamine-N,N-diacetic acid dihydrate, Alizarin complexone, 3-Bis(carboxymethyl)aminomethyl-1,2-dihydroxyanthraquinone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H15NO8 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
421.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
223-544-2
NACRES:
NA.05
Livello qualitativo
Densità bulk
540 kg/m3
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
N(Cc1cc2c(c(c1O)O)C(=O)c3c(cccc3)C2=O)(CC(=O)O)CC(=O)O.O.O
InChI
1S/C19H15NO8.2H2O/c21-13(22)7-20(8-14(23)24)6-9-5-12-15(19(28)16(9)25)18(27)11-4-2-1-3-10(11)17(12)26;;/h1-5,25,28H,6-8H2,(H,21,22)(H,23,24);2*1H2
LLNGUADXYFYGGJ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric; calculated on dried substance): ≥ 95 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Loss on Drying (105°C): 6 - 9 %
Suitability for photometric fluoride determination: passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3