Key Documents
1.00996
Supelco
1-Propanol
EMPLURA®
Sinonimo/i:
1-Propanol, n-Propyl alcohol, Propan-1-ol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H8O
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
200-746-9
NACRES:
NA.21
Tensione di vapore
19 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPLURA®
Saggio
≥99% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
360 °C
Limite di esplosione
2.1-19.2 % (v/v)
Impurezze
≤0.002% Free acid (as propionic acid)
≤0.1% Methanol (GC)
≤0.2% Water
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
P. eboll.
96.5-98 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-127 °C
Temp. transizione
flash point 15 °C
Densità
0.80 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Applicazioni
  • Noncontact In Situ Multidiagnostic NMR/Dielectric Spectroscopy: The study discusses the application of 1-Propanol in developing noncontact diagnostic techniques, beneficial for chemists and material scientists involved in analytical and diagnostic methodologies (Morais et al., 2024).
Risultati analitici
Purity (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR): conforms
Free acid (as propionic acid): ≤ 0.002 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.803 - 0.804
Methanol (GC): ≤ 0.1 %
Readily carbonizable substances: conforms
Water: ≤ 0.20 %
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
22 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
1-butanolo anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
281549
1-butanolo
1-propanolo Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1208
1-propanolo
1-Pentanol ACS reagent, ≥99%
Sigma-Aldrich
398268
1-Pentanol