Documenti fondamentali
1.00816
Supelco
Manganese Test, photometric
photometric, 0.10-5.00 mg/L (Mn), Spectroquant®
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Nome del prodotto
Test in cuvetta del manganese, photometric, 0.10-5.00 mg/L (Mn), Spectroquant®
Nome Commerciale
Spectroquant®
Livello qualitativo
impiego
sufficient for 25 tests
Analiti specifici
manganese
Campo di misura
0.10-5.00 mg/L (Mn)
tecniche
photometry: suitable
Compatibilità
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Metodo di rivelazione
photometric (Formaldioxime)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Metodo: fotometrico, 0,10 - 5,00 mg/l Mn, Spectroquant®
Questo metodo è analogo al metodo DIN 38406-2.
Il kit per il test in cuvetta del manganese Spectroquant
permette di determinare con accuratezza il contenuto di ioni manganese(II) in campioni acquosi.
Metodo applicato: In soluzione alcalina, lo ione manganese(II) reagisce con un′ossima per formare un complesso rosso-marrone che viene determinato per via fotometrica.
I kit analitici in cuvetta Spectroquant® contengono cuvette circolari da 16 mm preriempite e tutti i reagenti necessari per eseguire l′analisi secondo la procedura descritta nell′accluso opuscolo di istruzioni.
Tutti i kit di reagenti e i kit per analisi in cuvetta Spectroquant® sono dotati di uno specifico Live ID (codice a barre 2D) che permette il riconoscimento automatico del metodo di test e contiene informazioni essenziali quali il numero di lotto, la data di scadenza e gli aggiornamenti relativi alla taratura automatica.
Note legali
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system, spleen
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Photometric determination subsequent to acid mineralisation