09-310
Anti-phospho-EGFR (Tyr1069) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Receptor tyrosine-protein kinase ErbB-1, avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-b) oncogene homolog, cell growth inhibiting protein 40, cell proliferation-inducing protein 61, epidermal growth factor receptor, epidermal growth factor receptor (avian
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
primate (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), pig (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology)
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr1069)
Informazioni sul gene
horse ... Egfr(100067755)
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
pig ... Egfr(397070)
rat ... Egf(25313)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Signaling
Kinases & Phosphatases
Qualità
Western Blot Analysis:
1:1,000 dilution of this antibody detected Tyr1069 phosphorylated EGFR on 10 g of EGF treated A431 lysates.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution.
Risultati analitici
Untreated and EGF treated A431 lysates
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1