Documenti fondamentali
07-849-I
Sigma-Aldrich
Anti-fosfo-JAK1 (Tyr1022/1023)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Tyrosine-protein kinase JAK1, Tyr1022/1023-phosphorylated, Janus kinase 1, Tyr1022/1023-phosphorylated, JAK-1, Tyr1022/1023-phosphorylated
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
tecniche
dot blot: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr1022/pTyr1023)
Informazioni sul gene
human ... JAK1(3716)
Descrizione generale
La tirosin-chinasi JAK1 (EC 2.7.10.2; UniProt P23458; detta anche Janus chinasi 1, JAK-1) nell′uomo è codificata dal gene JAK1 (detto anche JAK1A, JAK1B) (Gene ID 3716). JAK1 appartiene alla famiglia delle tirosin-chinasi Janus (JAK) non recettoriali che regolano uno spettro di funzioni cellulari a valle dei recettori delle citochine attivati nel sistema linfo-emopoietico. Gli stimoli immunologici, come gli interferoni e le citochine, causano il reclutamento dei fattori di trascrizione della famiglia Stat a livello dei recettori per le citochine. La successiva fosforilazione da parte delle JAK associate ai recettori induce la dimerizzazione di Stat, la traslocazione nel nucleo e la trascrizione dei geni bersaglio mediata da Stat. La canonica via di JAK/Stat è essenziale per il mantenimento di un sistema immunitario sano perché stimola la proliferazione, la differenziazione, la sopravvivenza e la resistenza dell′ospite ai patogeni. L'alterazione della trasduzione del segnale di JAK/Stat per ridurre le risposte citochiniche da parte delle cellule immunitarie è un target interessante nell′ambito delle terapie antinfiammatorie. Nonostante JAK1 sia una Janus chinasi espressa ubiquitariamente e attivata da svariate citochine, studi condotti in topi e in cellule knockout per Jak1 indicano il ruolo essenziale e non ridondante di JAK1 nel promuovere le risposte biologiche indotte da un sottogruppo selezionato di recettori citochinici.
Specificità
La numerazione di Tyr1022/1023 è basata sulla sequenza di JAK1 pubblicata originariamente da Wilks, A.F., et al. (1991). Mol. Cell. Biol. 11(4):2057-2065 (PMID 1848670; accesso NCBI: AAA36527). La numerazione dei residui di pTyr target varia a seconda della specie e della fonte della sequenza. Per esempio, i residui di pTyr target identificati da questo anticorpo policlonale di coniglio corrispondono a pTyr1034/pTyr1035 e a pTyr1033/pTyr1034 della sequenza di JAK1 rispettivamente umana e murina riportata da UniProt (rispettivamente P23458 e P52332) o a pTyr1033/pTyr1034 di JAK1 bovina, canina e di ratto (NP_001193463 e NP_445918.1) e a pTyr1021/pTyr1022 di JAK1 suina (NP_999279).
Prevista reattività con ampia gamma di specie mammifere data l′omologia di sequenza del 100%.
Immunogeno
Fosfopeptide coniugato con KLH corrispondente alla sequenze della regione dell′epitopo contenente i due residui di tirosina bersaglio fosforilati.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Trasduzione del segnale
Rivela la fosforilazione della tirosina 1022 e della tirosina 1023 di JAK1 con questo anticorpo policlonale di coniglio anti-fosfo-JAK1, (Tyr1022/1023), N° Cat. 07-849-I, convalidato per saggi Dot Blot e Western blotting.
Saggio Dot Blot: questo anticorpo alla diluizione 1:1.000 ha permesso di rivelare 0,156-20 ng del fosfopeptide immunogeno, ma non il peptide corrispondente non fosforilato.
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di cellule HepG2.
Saggio di Western blotting: un lotto rappresentativo alla diluizione 1:200 ha permesso di rilevare JAK1 fosforilata in Tyr1022/1023 in 10 µg di lisato di cellule HepG2.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a ~130 kDa. 133,3 kDa (JAK1 di uomo) calcolato. In alcuni lisati si possono osservare bande non caratterizzate.
Linkage
Sostituisce: 07-849
Stato fisico
Anticorpo policlonale di coniglio purificato, in tampone contenente tris-glicina 0,1 M, pH 7,4, NaCl 150 mM e azoturo di sodio 0,05%.
Purificato per affinità.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a 2-8 °C.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1