07-817
Anti-phospho-Glycogen Synthase(Ser641/Ser645) Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
Glycogen synthase 1, GYS1, GS
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer641/pSer645)
Informazioni sul gene
human ... GYS1(2997)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Insulin/Energy Signaling
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
Qualità
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2