07-790
Anti-phospho-PKCα (Ser657/Tyr658) Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
PRKCA, PKC-alpha, PKCA, PRKACA
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, rat, rabbit
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Informazioni sul gene
human ... PRKCA(5578)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Metabolism
Enzymes & Biochemistry
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2