07-677-I
Anti-acetyl-Histone H3 (Lys56) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Histone H3.1, Histone H3/a, Histone H3/b, Histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/i, Histone H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l, H3K56Ac, Histone H3 (acetyl K56), Histone H3 K56ac
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
ChIP: suitable
dot blot: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
acetylation (Lys56)
Informazioni sul gene
human ... HIST1H3F(8968)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated acetyl-Histone H3 (Lys56) from HeLa cells.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualità
Western Blot Analysis: A 1:405 dilution of this antibody detected acetyl-Histone H3 (Lys56) in sodium butyrate treated HeLa acid extract.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HeLa acid extract, sodium butyrate treated HeLa acid extract, colcemid treated HeLa acid extract, recombinant Histone H3, recombinant Histone H4, and recombinant Histone H2A
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1