Documenti fondamentali
07-453
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-B-Raf
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
Anti-B-RAF1, Anti-B-raf, Anti-BRAF-1, Anti-BRAF1, Anti-NS7, Anti-RAFB1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BRAF(673)
mouse ... Braf(109880)
rat ... Rasd1(64455)
Specificità
B-Raf ricombinante, lunghezza intera (più tag 6His) e sue varianti di splicing in lisati cellulari
Immunogeno
Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 754-765 della proteina B-Raf umana
Applicazioni
Categoria di ricerca
Trasduzione del segnale
L′anticorpo anti-B-Raf è convalidato per l′uso nelle analisi di IP e WB per la rivelazione di B-Raf. Questo anticorpo anti-B-Raf è stato testato in campioni di uomo, topo e ratto.
Sottocategoria di ricerca
MAP chinasi
Qualità
Valutata di routine mediante immunoblotting di cellule PC12 lisate in tampone RIPA e proteina B-Raf a lunghezza intera (enzima attivo)
Descrizione del bersaglio
94 kDa
Linkage
Sostituisce: 04-328
Stato fisico
Cromatografia con proteina A
Formato: purificato
Tris-glicina 0,1 M, pH 7,4, NaCl 0,15 M, azoturo di sodio 0,05% prima dell′aggiunta di glicerolo portato al 30%
Stoccaggio e stabilità
2 anni a -20°C
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Gang Ren et al.
International journal of cell biology, 2012, 913242-913242 (2012-05-23)
Recent high-throughput-sequencing of the cancer genome has identified oncogenic mutations in BRaf genetic locus as one of the critical events in melanomagenesis. In normal cells, the activity of BRaf is tightly regulated. Gain-of-function mutations like those identified in melanoma frequently
Regulation of B-Raf kinase activity by tuberin and Rheb is mammalian target of rapamycin (mTOR)-independent.
Karbowniczek, M; Cash, T; Cheung, M; Robertson, GP; Astrinidis, A; Henske, EP
The Journal of Biological Chemistry null
Sandeep S Joshi et al.
PloS one, 13(2), e0191264-e0191264 (2018-02-27)
Heat shock protein 90 (HSP90) is a molecular chaperone which stabilizes client proteins with important roles in tumor growth. 17-allylamino-17-demethoxygeldanamycin (17-AAG), an inhibitor of HSP90 ATPase activity, occupies the ATP binding site of HSP90 causing a conformational change which destabilizes
Lack of association between BRAF V600E mutation and mitogen-activated protein kinase activation in papillary thyroid carcinoma.
Hui Zuo,Yasushi Nakamura,Hironao Yasuoka,Ping Zhang,Misa Nakamura,Ichiro Mori et al.
Pathology International null
Anne K Voss et al.
The EMBO journal, 25(15), 3652-3663 (2006-07-22)
The mechanisms regulating the size of the cerebral cortex are poorly understood. Here, we demonstrate that the Rap1 guanine nucleotide exchange factor, C3G (Grf2, Rapgef1), controls the size of the cerebral precursor population. Mice lacking C3G show overproliferation of the