07-260
Anti-AUF1 Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
Anti-AUF1, Anti-AUF1A, Anti-HNRPD, Anti-P37, Anti-hnRNPD0
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HNRNPD(3184)
mouse ... Hnrnpd(11991)
rat ... Hnrnpd(79256)
Descrizione generale
AUF1 is a bcl2 mRNA binding protein and potentially all its isoforms are able to form complexes with the bcl2 ARE. ARE mediated bcl2 mRNA downregulation during apoptosis involves AUF1 and suggest different roles for its four isoforms.
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
RNA Binding Protein (RBP)
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Positive Antigen Control: Catalog #12-309, Hela cell nuclear extract. Add an equal volume of Laemmli reducing sample buffer to 10 μL of extract and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced extract per lane for minigels.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1