07-228
Anti-TACC2 Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
transforming, acidic coiled-coil containing protein 2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat (based on 100% sequence homology)
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TACC2(10579)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected TACC2 on 10 µg of mouse testis tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Note this protein can be highly modified and several isoforms exist.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1