07-2182
Anti-Grb10 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Growth factor receptor-bound protein 10, GRB10 adapter protein, Insulin receptor-binding protein Grb-IR
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
pig, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology)
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GRB10(2887)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Insulin/Energy Signaling
Qualità
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Grb10 in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HEK293 cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1