07-1708
Anti-FOXH1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Forkhead activin signal transducer 1, Forkhead activin signal transducer 2, TGF-beta/activin signal transducer, forkhead activin signal transducer-1, forkhead box H1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse
tecniche
immunocytochemistry: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FOXH1(8928)
mouse ... Foxh1(14106)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualità
Immunocytochemistry:
1:500 dilution of this antibody was used to detect FOXH1 in NIH/3T3, HeLa and A431 cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
To reconstitute the antibody, centrifuge the antibody at a moderate speed (5,000 rpm) for 5 minutes. Carefully remove the ammonium sulfate/PBS buffer solution and discard; 10μL of residual ammonium sulfate solution will not affect the re-suspension of the antibody. Do not let the protein pellet dry, as severe loss of antibody reactivity can occur. Re-suspend the antibody pellet in 100L either standard PBS or TBS (pH 7.3-7.5). DO NOT VORTEX. Mix by gentle stirring with a wide pipet tip or gentle finger-tapping. Let the precipitated antibody rehydrate for 1 hour at 4-25°C prior to use. Small particles of precipitated antibody that fail to re-suspend are normal. Vials are overfilled to compensate for any losses.
Risultati analitici
NIH/3T3, HeLa, and A431 cells.
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2