07-1520
Anti-phospho-Grb10 (Ser501/Ser503) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
growth factor receptor-bound protein 10, OTTHUMP00000197988, OTTHUMP00000197989, OTTHUMP00000197990, OTTHUMP00000197991, OTTHUMP00000197992, OTTHUMP00000197993, OTTHUMP00000197994, GRB10 adapter protein, GRB10 adaptor protein, maternally expressed gene 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, horse, pig
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer501/pSer503)
Informazioni sul gene
human ... GRB10(2887)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Metabolism
Glucose/Glycogen Metabolism
Qualità
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Grb10 in 10 µg of insulin untreated and treated mouse embryonic fibroblast cell lysates.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Insulin untreated and treated mouse embryonic fibroblast cell lysates
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1