07-1517
Anti-phospho-IRS-2 (Ser388) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Insulin receptor substrate 2, IRS-2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer388)
Informazioni sul gene
human ... IRS2(8660)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Insulin/Energy Signaling
Qualità
Western Blot Analysis: 5 µg/mL of this antibody detected IRS-2 on 10 µg of untreated and insulin treated HEK293 cell lysates.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Untreated and insulin treated HEK293 cell lysates
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1