Documenti fondamentali
07-1466
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-Cdc42
from rabbit
Sinonimo/i:
G25K, GTP-binding Protein
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDC42(998)
Descrizione generale
La proteina cdc42 appartiene alla famiglia Rho delle piccole GTPasi ed è implicata nell'organizzazione del citoscheletro actinico oltre che nella trasformazione cellulare. Un′altra piccola GTPasi, Rac, viene attivata a valle di cdc42 o in modo indipendente dalla trasduzione del segnale di Ras, e a sua volta Rac stimola Rho. L'attivazione di cdc42 stimola la formazione dei filopodi, mentre quella di Rac induce la formazione dei lamellipodi, mentre Rho stimola la formazione di fibre actiniche da stress. Gli effettori della via cdc42/Rac includono la NADPH ossidasi (Phox) e la famiglia di chinasi SAPK1/JNK. Quest'ultima via è attivata dalle chinasi PAK, che sono bersagli diretti di cdc42.
Specificità
Riconosce Cdc42, non mostra reattività crociata con Rac1. Cdc42 è un membro della famiglia Rho delle piccole GTPasi. Le piccole GTPasi agiscono come interruttori molecolari regolando svariate vie di risposta biologica tramite l′alternanza tra stato inattivo, legato al GDP, e stato attivo, legato al GTP. Cdc42 induce la formazione di filopodi. Cdc42 può attivare Rac (di conseguenza, i filopodi sono strettamente associati ai lamellipodi).
Immunogeno
Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 130-141 della proteina Cdc42
(AKNKQKPITPET-C) umana.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Trasduzione del segnale
L′anticorpo anti-Cdc42 è convalidato per l′uso nei saggi di WB per la rivelazione della proteina Cdc42.
Sottocategoria di ricerca
MAP chinasi
Western blotting: è stato usato un lotto rappresentativo di anti-Cdc42 prodotto in coniglio (N° cat. 07-1466) e anti-Rac1 prodotto in coniglio (N° cat. 07-14664) su cervello di ratto.
I pesi molecolari di Rac1 e Cdc42 sono pari a circa 21 kDa
Le diluizioni di lavoro ottimali vanno messe a punto dall′utente finale.
Qualità
Valutata di routine mediante Western blotting su lisati di cervello di ratto.
Western blotting: è stata usata una diluizione 1:500-1:2.000 (0,5-2μg/mL) di un lotto rappresentativo di anti-Cdc42 prodotto in coniglio su lisato di cervello di ratto.
Descrizione del bersaglio
21 kDa
Linkage
Sostituisce: AB4201
Stato fisico
Formato: purificato
IgG policlonali purificate di coniglio in PBS 0,02 M, NaCl 0,15 M, pH 7,6 e con azoturo di sodio 0,1% come conservante.
Purificato per affinità
Stoccaggio e stabilità
Conservare a 2-8°C in aliquote non diluite per un massimo di 6 mesi dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Lisato cerebrale di ratto
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Edward O Kwarteng et al.
Journal of leukocyte biology, 103(3), 381-393 (2018-01-19)
The switch from fetal to adult hematopoietic stem/progenitor cells (HSPCs) is associated with profound changes in several genetic programs. Although HSPC ageing corresponds to alterations in Wnt signaling, relatively little is known about the relative roles of different Wnt signaling
Amanda Amoah et al.
Haematologica (2021-01-15)
In this study, we characterize age-related phenotypes of human hematopoietic stem cells (HSCs). We report increased frequencies of HSC, HPC and lineage negative cells in the elderly but a decreased frequency of multi-lymphoid progenitors. Aged human HSCs further exhibited a
Tione Buranda et al.
Analytical biochemistry, 442(2), 149-157 (2013-08-10)
We describe a rapid assay for measuring the cellular activity of small guanine triphosphatases (GTPases) in response to a specific stimulus. Effector-functionalized beads are used to quantify in parallel multiple GTP-bound GTPases in the same cell lysate by flow cytometry.
Yang Liu et al.
Developmental biology, 383(2), 239-252 (2013-09-24)
Neural crest cells (NCCs) are physically responsible for craniofacial skeleton formation, pharyngeal arch artery remodeling and cardiac outflow tract septation during vertebrate development. Cdc42 (cell division cycle 42) is a Rho family small GTP-binding protein that works as a molecular
p16 Stimulates CDC42-dependent migration of hepatocellular carcinoma cells.
Chen, YW; Chu, HC; Ze-Shiang Lin, ; Shiah, WJ; Chou, CP; Klimstra, DS; Lewis, BC
Testing null