07-1378
Anti-QIK (SIK2) Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
Qin-induced kinase, SNF1-like kinase 2, Salt-inducible protein kinase 2, salt-inducible kinase 2, salt-inducible serine/threonine kinase 2
About This Item
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat, canine, mouse, chicken, bovine, human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SIK2(23235)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Qualità
This lot detected QIK at 1:1,000-1:2,000 dilution in HeLa lysates via SDS-PAGE and transferred to PVDF (Immobilon-P).
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Risultati analitici
HeLa Cell Lysate
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1