07-1352
Anti-acetyl STAT5B (Lys701) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Signal transducer and activator of transcription 5B
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
dot blot: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
acetylation (Lys701)
Informazioni sul gene
human ... STAT5B(6777)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualità
Dot Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected STAT5B in modified and non modified peptides of acetylated and non-acetylated STAT5B protein.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Modified and non modified peptides of acetylated and non-acetylated STAT5B protein
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1