07-1286
Anti-ATM Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
A-T, mutated, AT mutated, ataxia telangiectasia mutated, ataxia telangiectasia mutated (includes complementation groups A, C and D), ataxia telangiectasia mutated protein, ATM, human phosphatidylinositol 3-kinase homolog, serine-protein kinase ATM, TEL1,
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
horse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
bovine ... Atm(526824)
human ... ATM(472)
mouse ... Atm(11920)
rat ... Atm(300711)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected ATM in HeLa and NIH/3T3 cells.
Immunocytochemistry Analysis: 2 µg/mL from a representative lot detected ATM in NIH/3T3 cells.
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected ATM in 10 µg of HeLa nuclear extract.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution.
Risultati analitici
HeLa nuclear extract
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1