07-1285
Anti-acetylated-Src (Lys430) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
SRC
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
tecniche
cell based assay: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
acetylation (Lys430)
Informazioni sul gene
human ... SRC(6714)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Cytoskeleton
Qualità
Descrizione del bersaglio
Endogenous Src has a molecular weight of ~60 kDa; however, the myc tag adds ~9 kDa to the weight of the protein.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HEK293T cells transfected with myc-tagged Src and CBP