06-600
Anticorpo anti-NR2B
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
N-methyl D-aspartate receptor subtype 2B, N-methyl-D-aspartate receptor subunit 2B, N-methyl-D-aspartate receptor subunit 3, glutamate receptor subunit epsilon-2, glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 2B
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat (based on 100% sequence homology)
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
monkey (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
bovine ... Grin2B(537804)
chimpanzee ... Grin2B(473373)
dog ... Grin2B(494009)
human ... GRIN2B(2904)
mouse ... Grin2B(14812)
rat ... Grin2B(24410)
rhesus monkey ... Grin2B(698571)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscienze
Neurotrasmettitori &recettori
Malattie neurodegenerative
Qualità
Saggio di Western blotting:
questo anticorpo alla concentrazione di 0,5-2 μg/mL ha permesso di rivelare NR2B (~180 kDa) in preparazioni microsomiali di cervello di ratto (N° Cat. 12-144).
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Suddividere in aliquote per evitare di congelare e scongelare ripetutamente. Per recuperare il massimo del prodotto, centrifugare il contenitore originale dopo averlo scongelato e prima di togliere il tappo.
Raccomandazioni per la manipolazione una volta ricevuto il prodotto, prima di rimuovere il tappo, centrifugare il flaconcino e mescolare delicatamente la soluzione. suddividere in aliquote in provette da microcentrifuga e conservare a -20 °C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
Risultati analitici
Tessuto cerebrale di topo
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Articoli
The term neurodegeneration characterizes a chronic loss of neuronal structure and function leading to progressive mental impairments.