06-543
Anti-FAK Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
FADK 1, PTK2 protein tyrosine kinase 2, Protein-tyrosine kinase 2, focal adhesion kinase 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, hamster, mouse, rat
Non deve reagire con
avian
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PTK2(5747)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation: 4 μg of a previous lot immunoprecipitated FAK from 500 μg of murine 3T3/A31 RIPA lysate.
Signaling
Cytoskeletal Signaling
Qualità
Western Blot Analysis: 0.5-2 μg/mL of this antibody detected FAK in RIPA lysates from murine 3T3/A31 and previously in human A431 RIPA cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Positive Antigen Control: Catalog #12-305, 3T3/A31 lysate. Add 2.5 μL of 2-mercapto-ethanol/100 μL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced lysate per lane for minigels.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1