06-1038
Anti-Unc84B/SUN2 Antibody
0.5 mg/mL, from rabbit
Sinonimo/i:
Rab5-interacting protein, Sad1 unc-84 domain protein 2, Sad1/unc-84 protein-like 2, nuclear envelope protein, unc-84 homolog B, unc-84 homolog B (C. elegans)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, canine
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (87%), dog, horse, rat (87%)
Concentrazione
0.5 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SUN2(25777)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualità
Western Blot (SNAP ID) Analysis: 1:250 dilution of this antibody detected Unc84B/SUN2 on 10 µg of U2OS cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
U2OS cell lysate.
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1