05-919
Anti-T-Cell Receptor Antibody, clone C305
culture supernatant, clone C305, Upstate®
Sinonimo/i:
T-Cell receptor antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
C305, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
multiplexing: suitable
Isotipo
IgM
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TRDD3(28523)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualità
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1