05-860
Anti-Vitronectin Antibody, clone GMA-900
clone GMA-900, Upstate®, from mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GMA-900, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... VTN(7448)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
ECM Proteins
Qualità
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 3