Documenti fondamentali
05-831-I
Sigma-Aldrich
Anti-Beta (β)-Amyloid antibody
mouse monoclonal, 12F4
Sinonimo/i:
Amyloid beta A4 protein, ABPP, APPI, APP, Alzheimer disease amyloid protein, Cerebral vascular amyloid peptide, CVAP, PreA4, Protease nexin-II, PN-II
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Nome del prodotto
Anticorpo anti-beta-amiloide (ABeta) x-42, clone 12F4, clone 12F4, from mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
12F4, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... APP(351)
Descrizione generale
Uno dei meccanismi più precoci e più importanti a monte della perdita di memoria e del declino cognitivo osservati nella malattia di Alzheimer (AD) è quello della scissione proteolitica della proteina precursore dell′amiloide (APP, cromosoma 21), con il rilascio di corti peptidi composti da 40, 42 e 43 amminoacidi (beta-amiloide 1-40, 1-42 e 1-43). La polimerizzazione della beta-amiloide e la successiva deposizione a livello neuronale (amiloide) determina la degenerazione dei neuroni coinvolti nei processi cognitivi e della memoria.
Specificità
Questo anticorpo permette la rivelazione della beta-amiloide (ABeta) x-42, ma non presenta reattività crociata nei confronti della beta-amiloide (ABeta) x-40 né della beta-amiloide (ABeta) x-43.
Immunogeno
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente alla proteina beta-amiloide (ABeta) umana x-42.
Applicazioni
L′anti-beta-amiloide (ABeta) x-42, clone 12F4, è un anticorpo mirato contro la proteina beta-amiloide (ABeta) x-42 convalidato per saggi di IHC & ELISA.
Saggio immunoistochimico: un lotto rappresentativo alla diluizione 1:500 ha permesso di rivelare la proteina beta-amiloide (ABeta) x-42 in tessuto di ponte/mesencefalo umano.
Saggio ELISA: con un lotto rappresentativo è stata rivelata la beta-amiloide (ABeta) x-42, mentre si è rilevata una perdita di segnale con la beta-amiloide x-42.
Saggio di Western blotting: con un lotto rappresentativo alla diluizione 1:1.000 è stata rivelata la beta-amiloide (ABeta) x-42, osservando tuttavia una perdita di segnale rispetto al peptide x-40 ma non al x-43 (Prof. J. Buxbaum, Mt. Sinai School of Medicine).
Qualità
Valutata mediante saggio immunoistochimico in tessuto cerebrale di pazienti con malattia di Alzheimer.
Saggio immunoistochimico: questo anticorpo alla diluizione 1:2.000 ha permesso di rivelare la beta-amiloide (ABeta) x-42 in tessuto cerebrale di pazienti con malattia di Alzheimer.
Descrizione del bersaglio
Calcolato a 4 kDa
Linkage
Sostituisce: 05-831
Stato fisico
Formato: purificata
Risultati analitici
Controllo
Tessuto cerebrale di pazienti con malattia di Alzheimer.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Yasuhisa Ano et al.
Aging, 11(10), 2949-2967 (2019-05-24)
The rapid growth in aging populations has made prevention of age-related memory decline and dementia a high priority. Several epidemiological and clinical studies have concluded that fermented dairy products can help prevent cognitive decline; furthermore, intake of Camembert cheese prevents
Mariah Beaver et al.
Epigenetics, 1-22 (2021-08-10)
Disruption of histone acetylation-mediated gene control is a critical step in Alzheimer's Disease (AD), yet chromatin analysis of antagonistic histone acetyltransferases (HATs) and histone deacetylases (HDACs) causing these alterations remains uncharacterized. We report the first Tip60 HAT versus HDAC2 chromatin
Song Cao et al.
Journal of neuroinflammation, 18(1), 10-10 (2021-01-08)
The role of microglia in Alzheimer's disease (AD) pathogenesis is becoming increasingly important, as activation of these cell types likely contributes to both pathological and protective processes associated with all phases of the disease. During early AD pathogenesis, one of
Céline Vrancx et al.
Molecular neurobiology, 58(12), 6647-6669 (2021-10-06)
The β-amyloid peptide (Aβ) is found as amyloid fibrils in senile plaques, a typical hallmark of Alzheimer's disease (AD). However, intermediate soluble oligomers of Aβ are now recognized as initiators of the pathogenic cascade leading to AD. Studies using recombinant