05-740-AF488
Anti-phospho-ATM (Ser1981) Antibody, clone 10H11.E12, Alexa Fluor™ 488
clone 10H11.E12, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Sinonimo/i:
Serine-protein kinase ATM, Ser1981-phosphorylated, Ataxia telangiectasia mutated, Ser1981-phosphorylated, A-T mutated, Ser1981-phosphorylated, ATM, Ser1981-phosphorylated
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 488
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
10H11.E12, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer1981)
Informazioni sul gene
human ... ATM(472)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualità
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected UV-induced ATM Ser1981 phosphorylation in HeLa cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2