Documenti fondamentali
05-502
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-FRS2/ SNT-1
Upstate®, from mouse
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
monoclonal
application:
IP
WB
Reattività contro le specie:
rat, human
tecniche:
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
citations:
7
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Reattività contro le specie
rat, human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FRS2(10818)
Specificità
FRS2/SNT-1 in cellule non stimolate e proteina FRS2/SNT-1 fosforilata in cellule stimolate con NGF
Immunogeno
Peptide corrispondente ai residui 283-297 della FRS2/SNT-1 umana
Applicazioni
Categoria di ricerca
Trasduzione del segnale
Rivelate la proteina FRS2/SNT-1 con questo anticorpo anti-FRS2/SNT-1 convalidato per l′impiego in IP e WB.
Sottocategoria di ricerca
Signaling dello sviluppo
Qualità
Testato di routine mediante immunoprecipitazione della proteina FRS2/SNT-1 da lisati in tampone per RIPA di cellule PC-12 di ratto, stimolate con NGF e non stimolate, e successivo immunoblot con lo stesso anticorpo.
Descrizione del bersaglio
Non fosforilato (68kDa) e fosforilato (83kDa)
Stato fisico
Cromatografia con proteina G
Formato: purificato
Tris-glicina 0,07M, pH 7,4, NaCl 0,15M, azoturo di sodio 0,035% contenente glicerolo al 30%
Stoccaggio e stabilità
2 anni a -20 °C
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Human fibroblast growth factor receptor 1-IIIb is a functional fibroblast growth factor receptor expressed in the pancreas and involved in proliferation and movement of pancreatic ductal cells.
Zhanbing Liu, Toshiyuki Ishiwata, Shaxia Zhou, Susanne Maier, Doris Henne-Bruns et al.
Pancreas null
S O Meakin et al.
The Journal of biological chemistry, 274(14), 9861-9870 (1999-03-27)
We have isolated a human cDNA for the signaling adapter molecule FRS-2/suc1-associated neurotrophic factor target and shown that it is tyrosine-phosphorylated in response to nerve growth factor (NGF) stimulation. Importantly, we demonstrate that the phosphotyrosine binding domain of FRS-2 directly
Y R Hadari et al.
Molecular and cellular biology, 18(7), 3966-3973 (1998-06-25)
FRS2 is a lipid-anchored docking protein that plays an important role in linking fibroblast growth factor (FGF) and nerve growth factor receptors with the Ras/mitogen-activated protein (MAP) kinase signaling pathway. In this report, we demonstrate that FRS2 forms a complex
H Xu et al.
The Journal of biological chemistry, 273(29), 17987-17990 (1998-07-11)
Fibroblast growth factors (FGFs) stimulate tyrosine phosphorylation of a membrane-anchored adapter protein, FRS2/SNT-1, promoting its association with Shp-2 tyrosine phosphatase and upstream activators of Ras. Using the yeast two-hybrid protein-protein interaction assay, we show that FRS2/SNT-1 and a newly isolated
Vito Guagnano et al.
Cancer discovery, 2(12), 1118-1133 (2012-09-25)
Patient stratification biomarkers that enable the translation of cancer genetic knowledge into clinical use are essential for the successful and rapid development of emerging targeted anticancer therapeutics. Here, we describe the identification of patient stratification biomarkers for NVP-BGJ398, a novel