Key Documents
05-22-2500
Sigma-Aldrich
Formyl-Met-Leu-Phe-OH
Chemotactic peptide for polymorphonuclear leukocytes.
Sinonimo/i:
Formyl-Met-Leu-Phe-OH, fMLP
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H31N3O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
437.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.28
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
lyophilized solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
methanol: 20 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C21H31N3O5S/c1-14(2)11-17(23-19(26)16(22-13-25)9-10-30-3)20(27)24-18(21(28)29)12-15-7-5-4-6-8-15/h4-8,13-14,16-18H,9-12H2,1-3H3,(H,22,25)(H,23,26)(H,24,27)(H,28,29)/t16-,17-,18-/m0/s1
PRQROPMIIGLWRP-BZSNNMDCSA-N
Descrizione generale
Chemotactic peptide for polymorphonuclear leukocytes. Induces superoxide release from neutrophils.
Chemotactic peptide for polymorphonuclear leukocytes. Induces superoxide release from neutrophils.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Primary Target
Chemotactic peptide for polymorphonuclear leukocytes
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequenza
fMet-Leu-Phe-OH
Altre note
Bautista, A.P., and Elliott, K.E. 1994. Life Sci. 54, 721.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3