05-1571
Anti-IGF-1R Antibody, clone 24-57
clone 24-57, from mouse
Sinonimo/i:
CD221 antigen, IGF-I receptor, Insulin-like growth factor I receptor, insulin-like growth factor 1 receptor, soluble IGF1R variant 1, soluble IGF1R variant 2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
24-57, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IGF1R(3480)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Metabolism
Insulin/Energy Signaling
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a previous lot detected IGF-1R in human placental villi and tonsil tissue.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Human placental villi and tonsil tissue
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1