05-1567
Anti-p120 Catenin Antibody, clone 15D2
clone 15D2, from mouse
Sinonimo/i:
Cadherin-associated Src substrate, catenin (cadherin-associated protein), delta 1, catenin, delta 1, p120 catenin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
15D2, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CTNND1(1500)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Transcription Factors
Qualità
Western Blot Analysis: 1 g/mL of this antibody detected p120 Catenin in lysate from Hela cells.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution.
Risultati analitici
Hela cell lysate.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1