Documenti fondamentali
05-1113
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-amartina (TSC1)
ascites fluid, from mouse
Sinonimo/i:
Tuberous sclerosis 1 protein, tuberous sclerosis 1, tumor suppressor
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Reattività contro le specie
human, rat
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TSC1(7248)
Descrizione generale
La proteina armartina è il prodotto del gene sclerosi tuberosa 1 (TSC1). Si ritiene sia un oncosoppressore e che aumenti l′espressione del prodotto del gene TSC2, la proteina tuberina, tramite la sua ubiquitinazione.
Specificità
Questo anticorpo riconosce la proteina armartina
Immunogeno
Proteina ricombinante derivata da armartina umana
Applicazioni
Categoria di ricerca
Trasduzione del segnale
Immunoistochimica: una diluizione 1:100 di questo anticorpo ha rilevato la proteina armartina su tessuto cutaneo e melanociti umani.
Questo anticorpo anti-Harmartin (TSC1) è convalidato per l'uso in WB, IH(P) per la rivelazione della proteina Harmartin (TSC1).
Sottocategoria di ricerca
PI3K, Akt, & segnalazione mTOR
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di cellule NIH/3T3.
Western blotting: una diluizione 1:500 di questo anticorpo ha rivelato la proteina armartina in 10 µg di lisato di cellule NIH/3T3.
Descrizione del bersaglio
Circa 160 kDa
Linkage
Sostituisce: 04-426
Stato fisico
Liquido ascitico non purificato
Liquido ascitico. Liquido. Non contiene conservanti.
Stoccaggio e stabilità
Conservare a -20°C in aliquote non diluite per un massimo di 12 mesi dalla data di ricevimento. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di cellule NIH/3T3
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 1