05-1098
Anti-acetyl CoA Carboxylase Antibody, clone 7D2.2
clone 7D2.2, from mouse
Sinonimo/i:
acetyl-CoA carboxylase 1, acetyl-CoA carboxylase-alpha, acetyl-Coenzyme A carboxylase alpha
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7D2.2, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rat
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACACA(31)
rat ... Acaca(60581)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Insulin/Energy Signaling
Western Blot (SNAP ID) Analysis: 1 µg/mL from a previous lot detected acetyl CoA Carboxylase on 10 µg of human heart lysate.
Qualità
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected acetyl CoA Carboxylase on 10 µg of human heart lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Human heart lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1