Merck
Tutte le immagini(9)
Documenti fondamentali
05-1000
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-fosfoserina, clone 4A4 (IgG1 di topo)
clone 4A4, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
Anticorpo per rivelare la fosfoserina, Clone 4A4 anti-fosfoserina
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4A4, monoclonal
Reattività contro le specie
vertebrates
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer)
Descrizione generale
L′identificazione della fosforilazione delle proteine come meccanismo di regolazione cellulare si deve agli studi condotti nella metà degli anni ‘50 da Fischer e Krebs per i quali fu loro conferito il premio Nobel nel 1992. Si tratta del principale meccanismo per regolare un′ampia gamma di processi, per esempio la divisione, la sintesi proteica, la regolazione della trascrizione e la neurotrasmissione. Lo stato fosforilativo stazionario di qualsiasi substrato è governato dalle attività opposte esercitate dalle chinasi e dalle fosfatasi. Oggi si ritiene che un terzo di tutte le proteine delle cellule eucariotiche sia fosforilato e che la maggioranza di tutti gli eventi di fosforilazione avvenga su residui di serina e treonina (>95%).
Specificità
Questo anticorpo riconosce le proteine fosforilate in serina di qualsiasi specie.
Immunogeno
Fosfoserina coniugata con KLH.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Trasduzione del segnale
Immunofluorescenza
Citometria a flusso
Immunoistochimica (paraffina)
ELISA
Questo anticorpo anti-fosfoserina, clone 4A4 (IgG1 di topo), è convalidato per l′uso nei saggi di ELISA, FC, IF, IH(P) & WB per rivelare le fosfoserine.
Sottocategoria di ricerca
Modificazioni post-traduzionali generali
Qualità
Valutata di routine mediante Western blotting su lisato di cellule di carcinoma umano A431 trattate con caliculina A/acido okadaico.
Western blotting:
con un lotto rappresentativo alla concentrazione di 0,5–2 μg/mL sono state rivelate le proteine fosforilate in serina in un lisato di cellule di carcinoma umano A431 trattate con insulina o con caliculina A/acido okadaico.
Descrizione del bersaglio
Dipende dal peso molecolare della proteina con serina fosforilata di interesse.
Stato fisico
Cromatografia con Proteina G-Sepharose
Formato: purificato
IgG1 monoclonali purificate di topo in tampone contenente PBS con azoturo di sodio 0,1% e glicerolo 30%.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a -20ºC dalla data di ricevimento.
Per recuperare quanto più prodotto possibile, centrifugare il contenitore originale prima di rimuovere il tappo. Se il prodotto è stato inavvertitamente congelato e scongelato, farlo girare a 13.000 x g per 10 minuti a 2-8°C.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Nucleocytoplasmic shuttling of a GATA transcription factor functions as a development timer.
Cai, H; Katoh-Kurasawa, M; Muramoto, T; Santhanam, B; Long, Y; Li, L; Ueda, M; Iglesias et al.
Science (New York, N.Y.) null
Peng Wang et al.
Carcinogenesis, 32(2), 146-153 (2010-11-04)
It is well established that the tumorigenic potential of nucleophosmin (NPM)-anaplastic lymphoma kinase (ALK), an oncogenic tyrosine kinase, is dependent on its tyrosine phosphorylation. Using tandem affinity purification-mass spectrometry, we found evidence of phosphorylation of three serine residues of NPM-ALK
Glycine receptor internalization by protein kinases activation.
Miguel Angel Velazquez-Flores,Rocio Salceda,Miguel ??ngel Vel?!zquez-Flores,Roc?-o Salceda
Synapse null
C Z Cotrim et al.
Oncogene, 32(19), 2390-2402 (2012-07-04)
Two thirds of breast cancers express estrogen receptors (ER). ER alpha (ERα) mediates breast cancer cell proliferation, and expression of ERα is the standard choice to indicate adjuvant endocrine therapy. ERbeta (ERβ) inhibits growth in vitro; its effects in vivo
Osmotic stress stimulates phosphorylation and cellular expression of heat shock proteins in rhesus macaque sperm.
Cole JA, Meyers SA
Journal of Andrology null