04-959
Anti-Retinoid-Related Orphan Receptor γ T Antibody, clone RORg2
clone RORg2, from hamster(Armenian)
Sinonimo/i:
RAR-related orphan receptor C, RAR-related orphan receptor gamma, retinoic acid-binding receptor gamma, nuclear receptor ROR-gamma, retinoid-related orphan receptor gamma, Nuclear receptor RZR-gamma, RZR-GAMMA, Nuclear receptor subfamily 1 group F member
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
hamster (Armenian)
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RORg2, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Rorc(19885)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Qualità
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Retinoid-Related Orphan Receptor γ T (RORγT) in 10 µg of EL4 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
EL4 cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1