04-889
Anti-Src Antibody, clone N6L, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone N6L, from rabbit
Sinonimo/i:
proto-oncogene tyrosine-protein kinase SRC, protooncogene SRC, Rous sarcoma, tyrosine kinase pp60c-src, tyrosine-protein kinase SRC-1, v-src avian sarcoma (Schmidt-Ruppin A-2) viral oncogene
homolog, v-src sarcoma (Schmidt-Ruppin A-2) viral onco
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
N6L, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SRC(6714)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Cytoskeletal Signaling
Qualità
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Risultati analitici
Included positive antigen control of non-stimulated A431 lysate (Cat. No. 12-301). Add 2.5 μL of 2-mercaptoethanol/100 μL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced lysate per lane for minigels.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1