04-857
Anti-phospho-Src family (Tyr416) Antibody, clone 2N8, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone 2N8, Upstate®
Sinonimo/i:
Proto-oncogene tyrosine-protein kinase Src, Proto-oncogene c-Src, pp60c-src, p60-Src
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2N8, monoclonal
Reattività contro le specie
vertebrates, mouse
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr416)
Informazioni sul gene
human ... SRC(6714)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Cytoskeletal Signaling
A 1:1000 dilution of this lot detected phospho-c-Src in RIPA lysates from COS cells transfected with active Src (Cat # 21-115) (Figure A).
Immunoprecipitation:
A previous lot detected endogenous phospho-c-Src immunoprecipitated from NIH/3T3 RIPA lysates with anti-Src, clone GD11 agarose beads (Cat # 16-186) (Figure B).
Qualità
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Risultati analitici
RIPA cell lysate
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1