04-767
Anti-CREB Antibody, clone NL904, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone NL904, Upstate®
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
NL904, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CREB1(1385)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualità
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap. It is suggested product be sub-aliquoted to avoid repeated freeze / thaw cycles.
Risultati analitici
Positive Antigen Control: Catalog #12-309, Hela cell nuclear extract. Add an equal volume of Laemmli reducing sample buffer to 10 μL of extract and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced extract per lane for minigels.
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1