04-1573
Anti-Ataxin-7 Antibody, clone 3SCA-1C1
ascites fluid, clone 3SCA-1C1, from mouse
Sinonimo/i:
ADCAII, OPCA3, SCA7
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3SCA-1C1, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human (immunogen homology)
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ATXN7(6314)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Risultati analitici
Rat brain tissue lysate.