03-903
mRNA della SNRNP70 con tag GFP, FLAG
About This Item
Codice UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.52
Prodotti consigliati
Confezionamento
1 ea of 50 μg
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Modalità di accrescimento
N/A
tecniche
RIP: suitable
cell culture | mammalian: suitable
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
-65 to -96°C
Applicazioni
Sia gli mRNA che gli RNA non codificanti interagiscono con le proteine leganti l'RNA e regolano processi cellulari critici; la loro disregolazione è correlata a molteplici patologie. Pertanto, l'analisi delle interazioni RNA-proteine è fondamentale per comprendere il meccanismo di queste malattie e per progettare strategie cliniche.
L'immunoprecipitazione di complessi RNA-proteine (RIP) è stata utilizzata per studiare le proteine leganti l'RNA (RBP) associate a specifiche molecole di RNA. Tuttavia, gli esperimenti non sono fattibili se non sono disponibili anticorpi diretti contro la RBP di interesse o se tale RBP è poco espressa. Per ovviare a questi problemi, per gli esperimenti di RIP ci si è avvalsi di epitopi tag.
L'immunoprecipitazione di complessi RNA-proteine (RIP) è stata utilizzata per studiare le proteine leganti l'RNA (RBP) associate a specifiche molecole di RNA. Tuttavia, gli esperimenti non sono fattibili se non sono disponibili anticorpi diretti contro la RBP di interesse o se tale RBP è poco espressa. Per ovviare a questi problemi, per gli esperimenti di RIP ci si è avvalsi di epitopi tag.
Caratteristiche e vantaggi
L′mRNA che codifica la SNRNP70 con tag GFP, FLAG è stato sviluppato per consentire l′esecuzione di esperimenti RIP di controllo utilizzando anticorpi convalidati per RIP RIPAb+ FLAG (N° Cat. 03-901) o RIPAb+ GFP (N° Cat. 03-902), kit di primer e il kit Magna RIP (N° Cat. 17-700).
Stoccaggio e stabilità
Conservare a -80ºC
Altre note
L'elevata quantità di proteina SNRNP70 con tag GFP-FLAG viene espressa immediatamente dopo la transfezione nelle cellule e la ben nota interazione specifica tra SNRNP70 e U1snRNA può essere utilizzata per esperimenti RIP di controllo con anticorpi anti-GFP o anti-FLAG.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.