Documenti fondamentali
T-029
Supelco
cis-Tramadol-13C, D3 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC15D3H22NO2 · HCl
Peso molecolare:
303.85
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100 μg/mL in methanol (as free base)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.N(C[C@@H]1[C@@](CCCC1)(O)c2cc(ccc2)OC([2H])([2H])[2H])(C)C
InChI
1S/C16H25NO2.ClH/c1-17(2)12-14-7-4-5-10-16(14,18)13-8-6-9-15(11-13)19-3;/h6,8-9,11,14,18H,4-5,7,10,12H2,1-3H3;1H/t14-,16+;/m1./s1/i3D3;
PPKXEPBICJTCRU-QRPFLOSHSA-N
Descrizione generale
A stable-labeled internal standard for tramadol testing or isotope dilution methods by GC/MS or LC/MS for applications in clinical toxicology, urine drug testing, pain prescription monitoring, or forensic analysis. Tramadol is a synthetic analgesic used to treat moderate to moderately severe pain. The drug, sold under trade names Ultram®, Ultracet®, Ralivia, and Tramal, has a wide range of applications from treatment of rheumatoid arthritis to fibromyalgia.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ultracet is a registered trademark of Johnson & Johnson
Ultram is a registered trademark of Johnson & Johnson
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)